Dodécafluoro-1-iodo-5-(trifluorométhyl)hexane
007076-25G 007076-5G
FLUO007076-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007076-25G FLUO007076-5G
Dodécafluoro-1-iodo-5-(trifluorométhyl)hexane
Dodécafluoro-1-iodo-5-(trifluorométhyl)hexane
Formule: C₇F₁₅I
MW: 495,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042357
Numéro CAS: 3486-08-6
EINECS: 222-475-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité