Isothiocyanate de isobutyle
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01703EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01703EA MAYBSB01703.1 MAYBSB01703.50
Isothiocyanate de isobutyle
Isothiocyanate de isobutyle
Formule: C₅H₉NS
MW: 115,2 g/mol
Point d'ébullition: 160…162 °C (1013 hPa)
Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00022062
Numéro CAS: 591-82-2
ONU: 2924
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité