2-Éthylhexylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
271660010 271662500 271660025 271661000
ACRO271660010EA 80.3 EUR InStock
ACRO271660010 ACRO271662500 ACRO271660025 ACRO271661000
2-Éthylhexylamine 99%
2-Éthylhexylamine
Formule: C₈H₁₉N
Point d'ébullition: 169 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0.78 g/cm³
Point d'éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008148
Numéro CAS: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
ONU: 2276
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité