2-Amino-2-méthylpropanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, AMP
104060010 104065000 104060050
ACRO104060010EA 77.2 EUR InStock
ACRO104060010 ACRO104065000 ACRO104060050
2-Amino-2-méthylpropanol 99%
AMP (2-Amino-2-methylpropanol)
Formule: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…32 °C
Densité: 0.93 g/cm³
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008051
Numéro CAS: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 13,00448
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.8 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Suitability (in liquid scint. counting) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité