Tert-Butyle methyle oxyde 99.9%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
378720010 378720025 378720100
ACRO378720010EA 39.8 EUR InStock
ACRO378720010 ACRO378720025 ACRO378720100
Tert-Butyle methyle oxyde 99.9%, très pur
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Formule: (CH₃)₃COCH₃
Point d'ébullition: 54…56 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –110 °C
Densité: 0.7404 g/cm³
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
ONU: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=291a4fcacd235712620d5cf8491651995570d363&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.3675 to 1.3695 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥99.85 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤1 mg/100 ml
Impurity ≤0.05 % TBA content
Acidity (CH3COOH) ≤0.005 %
Methanol ≤0.05 %
Peroxides ≤1 mg/kg H2O2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité