Tert-Butyle methyle oxyde 99+% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: tert-Butyle méthyle oxydeMTBE
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
41839.AKEA 39.7 EUR InStock
41839.AK
Tert-Butyle methyle oxyde 99+% pour HPLC
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Chromatography solvent
Formule: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 55…56 °C
Point de fusion: –109 °C
Densité: 0,742
Point d'éclair: –25 °C (–13 °F)
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
ONU: 2350
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6032
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/75/2297775.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité