Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.8%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
34875-7L 34875-1L 34875-2.5L 34875-4X2.5L 34875-6X1L
34875-7LEA 953 EUR InStock
34875-7L 34875-1L 34875-2.5L 34875-4X2.5L 34875-6X1L
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.8%, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 1730942
Formule: (CH₃)₃COCH₃
Point d'ébullition: 55.3 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -109 °C
Densité: 0.74 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8.5 %(V)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
ONU: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=291a4fcacd235712620d5cf8491651995570d363&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.8 %
IR spectrum complying
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.0005 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.005
Absorbance at 300 nm Max. 0.005
Absorbance at 260 nm Max. 0.05
Absorbance at 250 nm Max. 0.10
Absorbance at 220 nm Max. 0.40
Absorbance at 210 nm Max. 1.0
APHA Max. 10
Vapor Density 3.1 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.369 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité