Tert-Butyle methyle oxyde, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: tert-Butyle méthyle oxydeMTBE
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
08603-5ML-FEA 102 EUR InStock
08603-5ML-F
Tert-Butyle methyle oxyde, Supelco®
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Formule: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 55,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108,6 °C
Densité: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –28 °C
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
ONU: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/28/19/26652819.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité