Sodium glycodeoxycholate ≥96% (par CCM), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
361311-5EA 387 EUR InStock
361311-5
Sodium glycodeoxycholate ≥96% (par CCM), Millipore®
Sodium glycodeoxycholate
Glycodeoxycholic acid, sodium salt induces apoptosis in hepatocytes by a mechanism associated with DNA cleavage by endonucleases.
Synonym: GDCA
Formule: C₂₆H₄₂NNaO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036742
Numéro CAS: 16409-34-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (TLC) ≥96%
pKa 4.8
Aggregation Number 2
CMC 2.1 mM
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité