Test tube racks for Immersion Thermostat
Fournisseur: SELECTA
1002531 1002532
SELE1002531EA 33.6 EUR InStock
SELE1002531 SELE1002532
Test tube racks for Immersion Thermostat
Portoirs Tube Racks
These racks are designed for use with methacrylate tank.
  • Made of AISI 304 stainless steel
  • With rack linking guides
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité