Calbiochem® Phaseolus vulgaris Lectin, PHA-L
Fournisseur: Millipore
Calbiochem®
431784-5EA 355 EUR InStock
431784-5
Calbiochem® Phaseolus vulgaris Lectin, PHA-L
Protéines et Peptides
PHA-L is a potent lymphocyte mitogen with a narrow range. Requires calcium and manganese ions for activity. It has also been found to be useful as a specific marker in anterograde neuronal tracing.
  • Elution: 100 mM acetic acid
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité