2,2-Diméthyl-1-propanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO128250500EA 66.1 EUR InStock
ACRO128250500 ACRO128252500 ACRO128250100
2,2-Diméthyl-1-propanol 99%
2,2-Diméthyl-1-propanol
Formule: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 113…114 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 52…53 °C
Densité: 0,81 g/cm³
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00004682
Numéro CAS: 75-84-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,06546
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Waxy crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
(NH4)HF2 ≤1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité