2,2-Diméthyl-1-propanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Neopentyl alcohol
A14390.14 A14390.22 A14390.36
A14390.14EA 39 EUR InStock
A14390.14 A14390.22 A14390.36
2,2-Diméthyl-1-propanol ≥99%
2,2-Diméthyl-1-propanol
Purity: 99% CAS No.: 75-84-3 Molecular Formula: (CH3)3CCH2OH Formula Weight: 88.15 Flash Point: 36°(96°F) Melting Point: 52-56° Boiling Point: 111-114° Beilstein Reference: 1730984 Merck Reference: 14,6457 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00004682
Formule: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 111…114 °C
Point de fusion: 52…56 °C
Densité: 0.818
Point d'éclair: 36 °C (96 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004682
Numéro CAS: 75-84-3
EINECS: 200-907-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,6457
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité