Calbiochem® Human native transferrin (holo) (from plasma)
Fournisseur: Millipore
Calbiochem®
616424-100EA 241 EUR InStock
616424-100
Calbiochem® Human native transferrin (holo) (from plasma)
Protéines et Peptides
Transferrin is a serum protein involved in iron binding and transport. Native holotransferrin from human plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité