2,2-Diméthyl-1-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Neopentyl alcohol
D0792-25G D0792-500G D0792-100G
TCIAD0792-25GEA 205 EUR InStock
TCIAD0792-25G TCIAD0792-500G TCIAD0792-100G
2,2-Diméthyl-1-propanol ≥98.0% (par GC)
2,2-Diméthyl-1-propanol
Formule: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 113 °C (1013 hPa)
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004682
Numéro CAS: 75-84-3
EINECS: 200-907-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9061f0a5a7fc01a09802ded111e34927eee5e23e&vid=9061f0a5a7fc01a09802ded111e34927eee5e23e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité