2,3-Diméthyl-2-butanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
156580050 156580250
ACRO156580050EA 60.7 EUR InStock
ACRO156580050 ACRO156580250
2,3-Diméthyl-2-butanol 98%
2,3-Diméthyl-2-butanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 120…121 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –14 °C
Densité: 0.82 g/cm³
Point d'éclair: 29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004463
Numéro CAS: 594-60-5
EINECS: 209-847-2
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité