7,8-Dimethylalloxazine ≥98%, solide cristallin
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Lumichrome, 7,8-Dimethylbenzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione
20730-1 20730-100 20730-250 20730-500
CAYM20730-1EA 206 EUR InStock
CAYM20730-1 CAYM20730-100 CAYM20730-250 CAYM20730-500
7,8-Dimethylalloxazine ≥98%, solide cristallin
7,8-Dimethylalloxazine
Lumichrome is a natural metabolite of riboflavin. It can be made by photolysis of riboflavin or it can be produced enzymatically in certain microbes and plants.
Lumichrome produced by Rhizobium and other bacterial species induces major developmental changes in plants at nanomolar concentrations. Lumichrome can stimulate larval metamorphosis in ascidians and activate the LasR quorum sensing receptor of bacteria. Lumichrome competitively inhibits the uptake of riboflavin by riboflavin transporters from prokaryotes and eukaryotes.
Lumichrome is sparingly soluble in methanol.
Synonym: NSC 96911; 7,8-dimethylbenzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)dione
Formule: C₁₂H₁₀N₄O₂
MW: 242,24 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005021
Numéro CAS: 1086-80-2
EINECS: 214-120-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98%
λmax 219, 248, 335, 384 nm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité