Baths for immersion thermostat, Termotronic II
Fournisseur: SELECTA
6000391 6000393 6000390 6000392
SELE6000391EA 453 EUR InStock
SELE6000391 SELE6000393 SELE6000390 SELE6000392
Baths for immersion thermostat, Termotronic II
Bains Bains-marie
These metal baths are made up of double external AISI 304 stainless steel skin and an AISI 310 stainless steel pressed bath interior.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité