2-Éthyl-1-butanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B21026.0F B21026.AE B21026.AP
B21026.0FEA 1570 EUR InStock
B21026.0F B21026.AE B21026.AP
2-Éthyl-1-butanol ≥99%
2-Éthyl-1-butanol
Purity: 99% CAS No.: 97-95-0 Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCH2OH Formula Weight: 102.18 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4220 Melting Point: -52° Boiling Point: 146-148° Beilstein Reference: 1731254 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004744
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 146…148 °C
Point de fusion: –52 °C
Densité: 0.831
Point d'éclair: 58 °C (136 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004744
Numéro CAS: 97-95-0
EINECS: 202-621-4
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité