2-Éthyl-1-butanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0068-25ML E0068-500ML E0068-100ML
TCIAE0068-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0068-25ML TCIAE0068-500ML TCIAE0068-100ML
2-Éthyl-1-butanol ≥98.0% (par GC)
2-Éthyl-1-butanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point de fusion: < –15 °C
Densité: 0,8233 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004744
Numéro CAS: 97-95-0
EINECS: 202-621-4
ONU: 2275
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d843edb14d98e140b66e9ff79b4fa631861ce244&vid=d843edb14d98e140b66e9ff79b4fa631861ce244&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité