Isobutanol ≥97%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Alcool isobutyliqueMéthyl-2 propanol-1
20835.294EA 32.4 EUR InStock
20835.294
Isobutanol ≥97%, TECHNICAL
Isobutanol
Formule: (CH₃)₂CHCH₂OH
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 107,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Numéro MDL: MFCD00004740
Numéro CAS: 78-83-1
ONU: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/85/2301285.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
Indice de réfraction (20°C) 1.395 - 1.396
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité