Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isobutanol

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Alcool isobutyliqueMéthyl-2 propanol-1

ROTH9075.1EA 0 EUR InStock
ROTH9075.1
Isobutanol
Isobutanol


Formule: (CH₃)₂CHCH₂OH
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 107,9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0,802 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Numéro MDL: MFCD00004740
Numéro CAS: 78-83-1
ONU: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/85/2301285.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité