Isobutanol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
82059-5ML-F 82059-10ML-F 82059-1ML-F
82059-5ML-FEA 183 EUR InStock
82059-5ML-F 82059-10ML-F 82059-1ML-F
Isobutanol, Supelco®
Isobutanol
Formule: (CH₃)₂CHCH₂OH
Point d'ébullition: 107.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0.802 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004740
Numéro CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
ONU: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d950f4690da0c33cf72df0d8cac3c2d5d3a6452a&vid=068d80d5b352743f56af775ce730118f0c07e3e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité