2-Méthyl-2-pentanol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19090.06 A19090.14 A19090.22
A19090.06EA 44.9 EUR InStock
A19090.06 A19090.14 A19090.22
2-Méthyl-2-pentanol ≥99%
2-Méthyl-2-pentanol
Purity: 99% CAS No.: 590-36-3 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4100 Odour: Alcohol-like Melting Point: -103° Boiling Point: 120-122° Beilstein Reference: 1718951 UN No.: 2560 MDL No.: MFCD00004485
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 120…122 °C
Point de fusion: –103 °C
Densité: 0.810
Point d'éclair: 30 °C (86 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004485
Numéro CAS: 590-36-3
EINECS: 209-681-0
ONU: 2560
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité