tert-Butanol 99.5%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
107710010 107710025 107710100
ACRO107710010EA 47.2 EUR InStock
ACRO107710010 ACRO107710025 ACRO107710100
tert-Butanol 99.5%, très pur
tert-Butanol
Formule: (CH₃)₃COH
Point d'ébullition: 83 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 25…25.5 °C
Densité: 0.78 g/cm³
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004464
Numéro CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
ONU: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité