tert-Butanol
Fournisseur: Roth Carl
Danger
AE16.1 AE16.2 AE16.3
ROTHAE16.1EA 25.9 EUR InStock
ROTHAE16.1 ROTHAE16.2 ROTHAE16.3
tert-Butanol
tert-Butanol
Formule: (CH₃)₃COH
Point d'ébullition: 82.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25.3 °C
Densité: 0.7887 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004464
Numéro CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
ONU: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité