3-Éthyl-3-pentanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L03025.18EA 208 EUR InStock
L03025.18 L03025.09
3-Éthyl-3-pentanol ≥97%
3-Éthyl-3-pentanol
Formule: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Point d'ébullition: 143 °C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 0,846
Point d'éclair: 40 °C (104 °F)
Numéro MDL: MFCD00004484
Numéro CAS: 597-49-9
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité