Alcool isoamylique ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Méthyl-3-butanol-1
ACRO412730025EA 167 EUR InStock
ACRO412730025 ACRO412730010 ACRO412735000
Alcool isoamylique ACS
Alcool isoamylique
Formule: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,8 g/cm³
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002934
Numéro CAS: 123-51-3
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/69/2301569.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.1 %
Acids and esters ≤0.2 % (as Amyl acetate)
Titrable acid ≤0.002 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité