Alcool isoamylique ≥98.5% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
36716.AP 36716.K2 36716.K7
36716.APEA 64.8 EUR InStock
36716.AP 36716.K2 36716.K7
Alcool isoamylique ≥98.5% ACS
Alcool isoamylique
Purity: 98.5+% CAS No.: 123-51-3 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2OH Formula Weight: 88.15 Flash Point: 45°(113°F) Physical Form: Liquid Density: 0.809 Refractive Index: 1.4060 Odour: Unpleasant Melting Point: -117° Boiling Point: 130-132° Beilstein Reference: 1718835 Merck Reference: 14,5195 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00002934
Formule: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 130…132 °C
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.809
Point d'éclair: 45 °C (113 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002934
Numéro CAS: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
ONU: 1105
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité