Alcool isoamylique ≥99%, Qualité ultra pure
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Méthyl-3-butanol-1
0944-1LEA 180 EUR InStock
0944-1L
Alcool isoamylique ≥99%, Qualité ultra pure
Alcool isoamylique
Formule: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Numéro MDL: MFCD00002934
Numéro CAS: 123-51-3
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/69/2301569.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Color (APHA) <20
Moisture (KF) ≤1%
Purity ≥99%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité