Alcool isoamylique, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Méthyl-3-butanol-1
8010.1000EA 87.15 EUR InStock
8010.1000
Alcool isoamylique, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Alcool isoamylique
Formule: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Numéro MDL: MFCD00002934
Numéro CAS: 123-51-3
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/69/2301569.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 98 %
Acids and Esters (as Amyl Acetate) max. 0.06 %
Aldehydes passes test
Boiling Range 128 - 132 °C
Color (APHA) max. 5
Residue after Evaporation max. 0.003 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.002
Water (H2O) max. 0.2 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité