Alcool isoamylique ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Méthyl-3-butanol-1
20798.295EA 166 EUR InStock
20798.295
Alcool isoamylique ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Alcool isoamylique
Formule: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Numéro MDL: MFCD00002934
Numéro CAS: 123-51-3
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/69/2301569.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated as mixture of isomers) Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.008 meq/g
Alkalinity Max. 0.0008 meq/g
Boiling point 131 - 132.5 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.808 - 0.812
Acidity and esters (as C7H14O2) Max. 0,17 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Furfuraldehyde Max. 1 ppm
Pentan-1-ol Max. 0.5 %
Peroxides (as H2O2) Max. 10 ppm
Water Max. 0.2 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité