Alcool isoamylique ≥98.5% (par GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Méthyl-3-butanol-1
HONC59090-200LEA 13350 EUR InStock
HONC59090-200L 59090-1L 59090-2.5L
Alcool isoamylique ≥98.5% (par GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Alcool isoamylique
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Beilstein Number: 1718835
RTECS Number: EL5425000
UNSPSC Code: 12190000
Formule: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 131-132 °C
Point de fusion: -117 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002934
Numéro CAS: 123-51-3
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/69/2301569.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.406 - 1.408
Non-volatile matter Max. 0.003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.3 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.01 %
Acids, esters (as amyl acetate) Max. 0.06 %
Titrable Acid Max. 0.002 meq/g
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 2 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
2-methylbutanol (GC) Max. 0.1 %
Carbonyl Compounds (as HCHO) Max. 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité