UV glow cream
Fournisseur: Deb Stoko
EVONUVC200MLEA 304 EUR InStock
EVONUVC200ML
UV glow cream
This cream contains thousands of minute plastic particles which act as "artificial germs" to reveal hygiene deficiencies.
  • Particles glow under ultraviolet light to clearly show the areas the user missed when washing or disinfecting
  • Increases hygiene by ensuring that all germs are eliminated
Ideal for the healthcare industry.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité