2,2,4-Triméthylpentane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Isooctane
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21627.1000EA 63.1 EUR InStock
8.21627.1000 8.21627.9999
2,2,4-Triméthylpentane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,2,4-Trimethylpentane
Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114,23 g/mol
Point d'ébullition: 99,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –107 °C
Densité: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –12 °C
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/81/740081.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.56 mg/l (25 °C)
Melting Point -107 °C
Molar Mass 114.23 g/mol
Boiling Point 99 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 51 hPa (20 °C)
Flash Point -14 °C
Explosion Limit 1 - 5.5 %(V)
Density 0.69 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 410 °C
Saturation concentration 239 g/m3 (20 °C)
Evaporation number 2.3
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité