2,2,4-Triméthylpentane ≥99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Isooctane
258776-2.5LEA 131 EUR InStock
258776-2.5L
2,2,4-Triméthylpentane ≥99%, Qualité Réactif
2,2,4-Trimethylpentane
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114,23 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -107 °C
Densité: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/81/740081.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Autoignition Temperature 745 °F
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Vapor Density 3.9 (vs air)
Explosion Limit 6 %
Vapor Pressure 41 mmHg ( 21 °C)
Refractive Index n20/D 1.391 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité