2,5-Diméthylhexane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15221.06 A15221.14
A15221.06EA 97.4 EUR InStock
A15221.06 A15221.14
2,5-Diméthylhexane ≥99%
2,5-Diméthylhexane
Purity: 99%
CAS No.: 592-13-2
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2CH(CH3)2
Formula Weight: 114.23
Flash Point: 26°(80°F)
Refractive Index: 1.3920
Boiling Point: 107-108°
Beilstein Reference: 1696877
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008951
Formule: C₈H₁₈
MW: 114,23 g/mol
Point d'ébullition: 107…108 °C
Point de fusion: –91 °C
Densité: 0.694
Point d'éclair: 26 °C (80 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008951
Numéro CAS: 592-13-2
EINECS: 209-745-8
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité