Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Squalane

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2,6,10,15,19,23-Hexaméthyltétracosane

EHERC16973500EA 159 EUR InStock
EHERC16973500
Squalane
Squalane


Formule: C₃₀H₆₂
MW: 422,82 g/mol
Point d'ébullition: 470 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0,758 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 111-01-3
Merck Index: 12,08923
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité