Méthyl-2 butane
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: iso-Pentane
ROTH3926.1EA 0 EUR InStock
ROTH3926.1
Méthyl-2 butane
Méthyl-2 butane
Formule: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
MW: 72,15 g/mol
Point d'ébullition: 28 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –160 °C
Densité: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –51 °C
Numéro MDL: MFCD00009338
Numéro CAS: 78-78-4
ONU: 1265
ADR: 3,I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/68/740468.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité