Méthyl-2 butane ≥99%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: iso-Pentane
M32631-500MLEA 51.9 EUR InStock
M32631-500ML M32631-4X1L M32631-1L M32631-4L M32631-2.5L
Méthyl-2 butane ≥99%, Qualité Réactif
Méthyl-2 butane
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1730723
RTECS Number: EK4430000
UNSPSC Code: 12191502
Formule: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
MW: 72,15 g/mol
Point d'ébullition: 7,6 %(V)
Point de fusion: -160 °C
Densité: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <-35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009338
Numéro CAS: 78-78-4
ONU: 1265
ADR: 3,I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/68/740468.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 11.17 psi ( 20 °C)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Autoignition Temperature 788 °F
Explosion Limit 8.3 %
Refractive Index n20/D 1.354 (lit.)
Vapor Density 2.6 (vs air)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité