Isohexane (mélange d'isomères) mélange d'isomères ≥97.0% (mélange d'isomères), HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
83622.320EA 113 EUR InStock
83622.320
Isohexane (mélange d'isomères) mélange d'isomères ≥97.0% (mélange d'isomères), HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Iso-Hexane
Formule: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –154 °C
Densité: 0,653 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –33 °C
Numéro CAS: 64742-49-0
ONU: 1208
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/83/740583.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (GC) Min. 97,00 %
Eau Max. 0,0100 %
Résidu à l'évaporation Max. 0,0005 %
n-Hexane Max. 3,0 %
Transmittance (205 nm) Min. 98,0 %
Transmittance (220 nm) Min. 80,0 %
Transmittance (230 nm) Min. 95,0 %
Transmittance (280 nm) Min. 98,0 %
Transmittance (280 nm) Min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité