3-Méthylheptane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L12006.06 L12006.03 L12006.14
L12006.06EA 112 EUR InStock
L12006.06 L12006.03 L12006.14
3-Méthylheptane ≥97%
3-Méthylheptane
Purity: 97%
CAS No.: 589-81-1
Molecular Formula: C8H18
Formula Weight: 114.23
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.3980
Melting Point: -121°
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 1730777
UN No.: 1262
MDL No.: MFCD00027244
Formule: C₈H₁₈
MW: 114,23 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C
Point de fusion: –121 °C
Densité: 0.710
Point d'éclair: 7 °C (44 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027244
Numéro CAS: 589-81-1
EINECS: 209-660-6
ONU: 1262
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité