Acide (2,4-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique
Attention
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
007830-1G 007830-5G
FLUO007830-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007830-1G FLUO007830-5G
Acide (2,4-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique
Acide (2,4-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: (C₆H₃(CF₃)₂)OCH₂COOH
MW: 272,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042492
Numéro CAS: 177952-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité