Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique
Attention
002105-5G 002105-100G 002105-25G
FLUO002105-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002105-5G FLUO002105-100G FLUO002105-25G
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique
Acide (3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: (C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH
MW: 272,15 g/mol
Point d'ébullition: 276 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 121…125 °C
Numéro MDL: MFCD00009908
Numéro CAS: 85068-33-3
EINECS: 285-295-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité