Acide 3-cyclohexylpropionique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Cyclohexylpropanoic acid, 3-Cyclohexylpropionic Acid
B23613.18 B23613.30
B23613.18EA 112 EUR InStock
B23613.18 B23613.30
Acide 3-cyclohexylpropionique ≥98%
Acide 3-cyclohexylpropionique
Purity: 98+% CAS No.: 701-97-3 Molecular Formula: C9H16O2 Formula Weight: 156.23 Flash Point: 130°(266°F) Refractive Index: 1.4636 Odour: Unpleasant Melting Point: 14-17° Boiling Point: 276° Beilstein Reference: 2042799 MDL No.: MFCD00001527
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,22 g/mol
Point d'ébullition: 276 °C
Point de fusion: 14…17 °C
Densité: 0.99
Point d'éclair: 130 °C (266 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001527
Numéro CAS: 701-97-3
EINECS: 211-861-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité