Acide 3-cyclopentylpropionique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO111610050EA 19.1 EUR InStock
ACRO111610050 ACRO111610250 ACRO111611000
Acide 3-cyclopentylpropionique 98%
Acide 3-cyclopentylpropionique
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 130…132 °C (12 mmHg)
Densité: 0,99 g/cm³
Point d'éclair: 46 °C
Numéro MDL: MFCD00001392
Numéro CAS: 140-77-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %
Absorbance ≤1.20 (1g/100ml cyclohexane) measured at the max. between 264nm and 276nm
Composition ≤0.1 % (< C16)
Composition 7.5 to 20.0 % (Palmitic acid)
Composition ≤3.5 % (Palmitoleic acid)
Composition 0.5 to 5.0 % (Stearic acid)
Composition 56.0 to 85.0 % (Oleic acid)
Composition 3.5 to 20.0 % (Linoleic acid)
Composition ≤1.2 % (Linolenic acid)
Composition ≤0.7 % (Arachidic acid)
Composition ≤0.4 % (Eicosenoic acid)
Composition ≤0.2 % (Behenic acid)
Composition ≤0.2 % (Lignoceric acid)
Composition of the sterol fraction:
Composition ≥93.0 % (Sterols)
Composition ≤0.5 % (Cholesterol)
Composition ≤4.0 % (Campesterol)
Composition ≤0.5 % (delta 7-Stigmasterol)
Acid value ≤0.3 mg KOH/g
Peroxide value ≤10.0 meq O2/kg
Unsaponifiable matter ≤1.5 %
Sesame oil Complies
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité