Acide 3-cyclopentylpropionique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A18192.14 A18192.22
A18192.14EA 62.8 EUR InStock
A18192.14 A18192.22
Acide 3-cyclopentylpropionique ≥98%
Acide 3-cyclopentylpropionique
Purity: 98% CAS No.: 140-77-2 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.4570 Boiling Point: 130-133°/12mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001392
Formule: C₈H₁₄O₂
Point d'ébullition: 130…133 °C (12 mmHg)
Densité: 0.996
Point d'éclair: 47 °C (117 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001392
Numéro CAS: 140-77-2
EINECS: 205-433-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité