Acide indole-3 acétique 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO122161000EA 220 EUR InStock
ACRO122161000 ACRO122160250 ACRO122165000 ACRO122160100
Acide indole-3 acétique 99+%
Acide indole-3 acétique
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Point de fusion: 167 °C
Point d'éclair: 171 °C
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00005636
Numéro CAS: 87-51-4
Merck Index: 13,04986
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥99.0 %
Elemental Analysis 3.72 to 3.99 % N
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité