Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide indole-3 acétique

Fournisseur: Molekula

MOLEM12865413EA 0 EUR InStock
MOLEM12865413
Acide indole-3 acétique
Acide indole-3 acétique


Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Point d'ébullition: 120…125 °C (0,05 mmHg)
Point de fusion: 167…170 °C
Numéro MDL: MFCD00005636
Numéro CAS: 87-51-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité