Acide 3-(indole-3-yl)propionique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14320000EA 120 EUR InStock
EHERC14320000
Acide 3-(indole-3-yl)propionique
Acide 3-(indole-3-yl)propionique
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,21 g/mol
Point de fusion: 129…132 °C
Densité: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005660
Numéro CAS: 830-96-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité